Flaschen, enghalsig, Quadratisch
Lieferant: RIXIUS
1-1201-0100-32 1-1201-0250-32 1-1201-0500-32 1-1201-1000-45 1-1201-010032W
RIXI1-1201-0100-32EA 299 CHF
RIXI1-1201-0100-32 215-4748 215-4749 215-4750 215-4747
Flaschen, enghalsig, Quadratisch
Flaschen Glasflaschen
Quadratische Flaschen, Natronkalkglas, braun, mit Staubschutzkappe, ohne Schraubkappen. Braun gefärbt um licht-sensitive Materialien zu schützen
  • Gute chemische und physische Eigenschaften Stabil, rutschfest Für die Benutzung in Anwendungsgebieten ohne hoge thermische Belalstung Schraubkappen müssen separat bestellt werden