Probengläschen, mit Kappe
Lieferant: EP SCIENTIFIC
140-60C S346-0040 141-40A 340-40C 339-20C 340-40C/DB 340-60C 339-20A S346-0060 S336-0060 S136-0060 S236-0060 C346-0020
EPSC140-60CEA 861 CHF
EPSC140-60C EPSCS346-0040 EPSC141-40A EPSC340-40C EPSC339-20C EPSC340-40C/DB EPSC340-60C EPSC339-20A EPSCS346-0060 EPSCS336-0060 EPSCS136-0060 EPSCS236-0060 EPSCC346-0020
Probengläschen, mit Kappe
Vials
Klare oder braune Probengläschen sind aus Borosilikatglas gefertigt.
  • Entwickelt zur Wasserprobenahme für die „Volatile Organic Analysis (VOA).
  • Optimiert für die automatisierte Verwendung.
  • Mit PP-Kappe, weiß, oben offen, inkl. Silikon-Septum mit aufvulkanisierter 3,17 mm dünner PTFE-Beschichtung.
  • Zur sicheren Dichtung ist das Septum fest mit der Kappe verbunden.
  • Die steile Schulter der Fläschchen ist optimal, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern
Behandelt oder zertifiziert mit entsprechendem Zertifikat, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Die behandelten Fläschchen werden genau wie die zertifizierten Fläschchen verarbeitet und weisen die gleichen Eigenschaften wie diese auf, sind jedoch nicht mit einem Barcode versehen. Darüber hinaus liegt kein Analysenzertifikat bei.