Vakuumcontroller
Lieferant: Vacuubrand
VACU20683180EA 3110 CHF
VACU20683180
Vakuumcontroller
Pumpen Vakuum-Controller
Das lokale Vakuumnetzwerk VACUU.LAN verbindet mehrere Arbeitsstationen an eine Vakuumpumpe. Die verschiedenen Module ermöglichen den Anschluss nahezu aller gängigen Vakuumanwendungen wie Rotationsverdampfern, Vakuumkonzentratoren, Geltrocknern, Trockenschränken und Filtersystemen. Es kann bei der Montage in neue Labormöbel integriert oder nachträglich in bestehende Labore eingebaut werden.
  • Individuelle Anschlusskonfiguration, Vakuumanschlüsse passend zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes
  • Integrierte Rückschlagventile zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen auch bei geringem Differenzdruck
  • Bedarfsgesteuerte Vakuumerzeugung, automatisches Ein- und Ausschalten der Vakuumpumpe
  • Flexibles Design, einfach anpassbar an geänderte Anforderungen oder im Vakuumanschluss
  • Praktisches Design, integrierte Installation (Installationsrohr) oder Wandmontage
CVC 3000E
Die Module sind komplett montiert oder vormontiert und anschlussfertig. Unterschiedliche Verbindungselemente ermöglichen den integrierten Einbau in neu geplante Labormöbel, den nachträglichen Einbau in bestehende Labore oder die Aufrüstung bestehender älterer Netzwerke. Jedes VCL-Modul besteht aus einem Verbindungselement und einem Funktionselement.