n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85390.320EA
331
CHF
85390.320
85390.290
n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Melting Pt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –22 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99 % |
Verdampfungsrückstand | Max 0.0003% |
Färbung | Max 10 APHA |
Wasser | Max 0.005% |
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's | Max 2 ng/l |
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) | Max 2 ng/l |
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) | Max 2 pg/ml |
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt | Conforms |