n-Heptan ≥99,0%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: n-Dipropylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85388.320EA 331 CHF
85388.320
n-Heptan ≥99,0%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC auf wasserfreier Substanz) 99.0-100%
Verdampfungsrückstand Max 0.0003%
Färbung Max 10 APHA
Wasser Max 0.005%
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max 2 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 2 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms