Flaschen, Enghals,braunes Glas, Boston-Typ mit Verschlüssen
Lieferant: EP SCIENTIFIC
145-4000 145-2360 345-2360 345-4000 245-4000 245-2360
EPSC145-4000EA 162 CHF
EPSC145-4000 EPSC145-2360 EPSC345-2360 EPSC345-4000 EPSC245-4000 EPSC245-2360
Flaschen, Enghals,braunes Glas, Boston-Typ mit Verschlüssen
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
Typ III Natronkalkglas, mit Schraubverschluss.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Beständigkeit
Zum Sammeln von Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten, bei denen der Schutz vor Licht erforderlich ist.
Zertifizierungen: Zertifiziert, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse halbflüchtiger organischer Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle zu erfüllen. Verfügbares Zertifikat, um leistungsbasierte EPA-Spezifikationen für halbflüchtige organische Stoffe, Pestizide, PCBs undMore Product Information