Flasche, Weithals, PTFE, mit Schraubverschluss
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38111.KTEA 355 CHF
38111.KT 38115.KT 38114.KT 38113.KT 38112.KT
Flasche, Weithals, PTFE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PTFE, natur, mit Schraubverschluss.
  • Inert
  • Hitzebeständig bis zu +280 °C
Für Lagerung und Transport von wertvollen oder aggressiven Materialien geeignet. Es verfügt über eine schwere Wandkonstruktion mit sehr glatter Innenfläche.