Allzweckhandschuhe, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Lieferant: Ansell
97-013/9 97-013/11 97-013/10 97-013/7 97-013/8
ANSE97-013/9EA 195 CHF
ANSE97-013/9 ANSE97-013/11 ANSE97-013/10 ANSE97-013/7 ANSE97-013/8
Allzweckhandschuhe, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Handschuhe
Diese Handschuhe bieten eine hohe Sichtbarkeit durch orangefarbenen Träger aus Techcor®/Spandex/Polyester und einer robusten, ebenfalls orangefarbenen Beschichtung aus Nitril/PU. Durch ihre herausragende Abriebfestigkeit und mittlere Schnittschutzstufe eignen sich die Handschuhe für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
  • Perfekte Passform gewährleistet Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und maximale Kontrolle bei anspruchsvollen Arbeiten über den gesamten Arbeitstag
  • Bessere Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen erhöht die Sicherheit
  • Techcor®-Träger sorgt für verbesserten Schnittschutz und Abriebfestigkeit
Ideal für Arbeiten, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern, wie z. B. Ausschachtungsarbeiten, Schreinerarbeiten, Reparatur-, Wartungs- und Montagearbeiten. Auch geeignet für Schneide-/ Maschinenarbeiten, die einen erhöhten Schnittschutz erfordern, und die Handhabung von schürfenden und rauen Materialien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X32B); Kat. II