Schutzbrillen, Cobra
Lieferant: Bollé Safety
COBPSI
BOLECOBPSIEA 24.9 CHF
BOLECOBPSI
Schutzbrillen, Cobra
Schutzbrillen
Cobra-Brillen sind unverzichtbare Allrounder mit einem 180°-Panorama-Gesichtsfeld. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff-Option ausgetauscht werden. Dadurch wird die COBRA zu einem vielseitig einsetzbaren Modell.
  • Rutschfester Steg und Bügel
  • Beschichtete PC-Linsen mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Eigenschaften
  • Verstellbare Bügel
Gewicht: 25 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170