VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PC
Lieferant: VWR
VWR®
734-2739EA 326 CHF
734-2739 734-2717 734-2728 734-2726 734-2715 734-2737 734-2716 734-2738 734-2727 734-2731 734-2720 734-2742 734-2732 734-2721 734-2743 734-2744 734-2722 734-2733 734-2745
VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PC
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
PC, steril, mit Deckel. Diese Einsatzplatten verfügen über eine dünne, halbtransparente Membran aus Polycarbonat mit Porengrößen von 0,1 bis 12,0 μm.
  • Für optimale Zellhaftung behandelt
  • Mit Well-Platten bestückt
  • Beständig gegen die meisten Befestigungs- und Färbemittel
  • Nicht pyrogen
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
Temperaturbereich: –20 bis +50 °C.
Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 13485.
Verpackung: Einzeln verpackt in recycelbarem PET.
Bitte beachten Die Einsätze sind nicht autoklavierbar.