Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.27706EA 136 CHF
BRND2.27706 BRND2.27715 BRND2.27705 BRND2.27713 BRND2.27714 BRND2.27711 BRND2.27712 BRND2.27710 BRND2.27709
Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"; Typ 3: Nullpunkt oben
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle gelieferten Pipetten stammen aus einer Charge für statistische Überprüfungen
  • Werden mit Chargennummer und Chargenzertifikat geliefert
Länge: 360 mm ±10 mm außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Bitte beachten * Mit Wattestopfende