Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
2.37407 2.37403 2.37404 2.37406 2.37408 2.37409 2.37410 2.37405 2.37402 2.37411 2.37401
BRND2.37407EA 115 CHF
BRND2.37407 BRND2.37403 BRND2.37404 BRND2.37406 BRND2.37408 BRND2.37409 BRND2.37410 BRND2.37405 BRND2.37402 BRND2.37411 BRND2.37401
Messkolben, Klasse A, weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher weißer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Gesamtbestellung aus einer Charge, inklusive Chargenzertifikat
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042