Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: witeg Labortechnik
1.895.104 1.895.105 1.895.106
WITG1.895.104EA 424 CHF
WITG1.895.104 WITG1.895.105 WITG1.895.106
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas, klar, mit PTFE-Küken.
  • Zylindrisch, graduiert
  • Tropstutzen mit Druckausgleich und Sicherungsmutter mit Schraubgewinde
  • Mit austauschbaren Ventilen aus PTFE