Messkolben, Klasse A, Weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
937402 937403 937404 937406 937407 937408 937409 937410 937411 937401 937405 937412 937413
612-7140EA 121 CHF
612-7140 612-7141 612-7142 612-7144 612-7146 612-7147 612-7148 612-7149 612-7150 612-7139 612-7143 612-7152 612-7153
Messkolben, Klasse A, Weiße Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher weißer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Inklusive Einzelzertifikat.