Dehydrierte Nährmedien in Behältern
Lieferant: BDH Prolabo
6001.00900 6001.01125
6001.00900EA 213 CHF
6001.00900 6001.01125 6134.05000 6012.05000
Dehydrierte Nährmedien in Behältern
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Zur nichtselektiven Voranreicherung von Bakterien, insbesondere von pathogenen Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln.
  • Praktisch, einfach Wasser hinzufügen
  • In Gläsern geliefert