Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-852
Lieferant: Ansell
93-852/7.5-8 93-852/8.5-9 93-852/9.5-10 93-852/5.5-6 93-852/6.5-7
112-4332EA 58.5 CHF
112-4332 112-4333 112-4334 112-4330 112-4331
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-852
Handschuhe
Die Farbe des Microflex® 93-852 verbirgt Flecken und bietet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe. Der Handschuh bietet eine außergewöhnliche Zugfestigkeit und Flexibilität, sowie Tragekomfort und Bewegungsfreiheit für die Hände. Die texturierte Struktur am gesamten Handschuh ermöglicht einen stabilen und konsistenten Griff.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
  • Vollständig texturierte Struktur ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Griff bei der Handhabung von nassen Objekten
  • Chloriert für leichteres Anziehen
  • Antistatisch gemäß EN 1149
Ideal für analytische Tests, Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie, Laboranwendungen, leichte Montagearbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten und für die Herstellung von Pharmazeutika.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt