Schnittfeste Handschuhe, Nevocut® 923
Lieferant: KCL by Honeywell
923.7 923.8 923.9 923.10
KCHL923.7EA 515 CHF
KCHL923.7 KCHL923.8 KCHL923.9 KCHL923.10
Schnittfeste Handschuhe, Nevocut® 923
Handschuhe
Diese nahtlosen Handschuhe vereinen das sehr gute Feingefühl, die Flexibilität und den Tragekomfort des Strickfutters mit maximaler Schnittfestigkeit (Level 5).
  • Der Handschuh ist vollständig reversibel
  • Kann mehrmals gewaschen werden, ohne die hervorragende Passform einzubüßen
  • Ausgezeichnete Sensibilität, ausgezeichneter Tastsinn
Die Kombination aus Polyamid, Glasfaser und hochfesten PE-Fasern bietet eine hohe Schnittfestigkeit, ohne die Beweglichkeit des Handschuhs einzuschränken. Dadurch eignet es sich hervorragend für Arbeiten mit sehr scharfen Gegenständen, die auch viel Fingerspitzengefühl erfordern. Ebenso eignet er sich dank seiner feinen Strickstruktur perfekt zum Tragen unter einem anderen Handschuh. Ideal für den Einsatz in der Automobil-, Papier-, Glas- und Druckindustrie.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2X4XC); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen