Racks für Röhrchen, Switch-Grid, Scienceware®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F187450045 F187450011 F187450014
212-0691EA 66.3 CHF
212-0691 212-0687 212-0690
Racks für Röhrchen, Switch-Grid, Scienceware®
Gestelle Reagenzglasgestelle
Polyoxymethylen, farbig
  • Röhrchen mit 10 bis 30 mm Durchmesser passen in 5 farbcodierte Gittereinsätze
  • Im dreiteiligen Rack bleiben die Röhrchen sicher an ihrem Platz
  • Gummifüße verhindern, dass die Racks auf dem Tisch hin- und her rutschen und ermöglichen zudem eine sichere Stapellagerung
  • Lässt sich mit einem milden Reinigungsmittel, Ethanol oder Isopropylalkohol reinigen
Im innovativen Rack mit geteiltem Rahmen können Röhrchen in zwei verschiedenen Größen aufbewahrt werden. Benutzer können bei Bedarf die Gitter auswechseln um auch andere Größen aufnehmen zu können. Der Rahmen und das Gitter des chemisch resistenten Plastik-Racks aus Polyoxymethylen können mit einem milden Reinigungsmittel, Ethanol oder mit Isopropylalkohol gereinigt werden.
Bestellinformation: Jedes Rack enthält ein Gitter-Set in einer Größe. Gitter-Sets in anderen Größen müssen separat bestellt werden.