Kompakter Temperatur- und Feuchtelogger
Lieferant: Rotronic
620-2364EA 193 CHF
620-2364
Kompakter Temperatur- und Feuchtelogger
Datenlogger
Dieser kompakte Logger mit hohem IP-Schutz bietet große Speicherkapazität und Maximal-/Minimal-/Durchschnitt-Statistikfunktionen. Interner Feuchtigkeitssensor und NTC-Temperaturfühler.
Large storage capacity: 32000 lines, programmable start and stop time with the HW4 software.
Zertifizierungen: Gehäuse mit IP 67. Konform mit FDA CFR 21 Teil 11 /GAMP 5.
Lieferumfang: Inkl. langlebiger CR2-Batterie, Funktions- und Kalibrierungszertifikat und HW4-lite Software-Key Code.