Kapselgehörschützer, Impact Sport™
Lieferant: Honeywell Safety
Impact Sport™
DALL1013530EA 397 CHF
DALL1013530
Kapselgehörschützer, Impact Sport™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
Impact Sport™ Kapselgehörschützer blockieren schädliche Aufprallgeräusche und verbessern gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Trägers für seine Umgebung durch fortschrittliche Schallverstärkungstechnologie.
  • Die Lautstärke der Schallverstärkung überschreitet nicht 82 dB - die Reaktionstechnologie schaltet auf den passiven Gehörschutz um, wenn der Lärm 82 dB erreicht
  • Flaches Kapseldesign für einen besseren Tragekomfort während der Schießposition
  • Direktional platzierte Stereomikrofone sorgen für ein natürlicheres Hören
  • Die Air Flow Control™-Technologie bietet eine optimale Dämpfung über alle Frequenzen hinweg, ohne die Ohrmuschelgröße oder das Gewicht zu erhöhen
  • Ohrkissen zum Einrasten erleichtern das Auswechseln
  • Ausgestattet mit einem externen Eingang und einem Verbindungskabel, womit Sie Ihre eigene Audioquelle anschließen können
Impact Sport ermöglicht es dem Träger, wichtige Mitteilungen - andere Kollegen, Alarme und Warnsignale - in einer sicher verstärkten Lautstärke zu hören. Sie blockieren effektiv jeden Dauer- oder Impulslärm von 82 dB oder höher (z. B. Schüsse und starke Aufprallgeräusche von Maschinen). Besonders zum Jagen und Schießen im Freien geeignet.
SNR: 25 dB
Gewicht: 286 g