Koagulase-Test
Lieferant: VWR Chemicals
673030ZLEA 38.9 CHF
673030ZL 673333ZL
Koagulase-Test
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Nachweistest für Coagulasepositive Staphylococcus.
  • Kalibriert gemäß ISO 6888-1
  • Zum Differenzieren von Staphylococcus aureus und coagulasenegativen Staphylococci