Zubehör für anaerobe Systeme, Oxoid
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
AG0027A AG0029A AG0030A AN0010C AN0025A AN0035A BR0055B HP0016A HP0017A HP0018A HP0020A HP0026A HP0053A AG0020C CD0025A AN0005C AN0020C AG0031A AG0060C CD0020C
OXOIAG0027AEA 175 CHF
OXOIAG0027A OXOIAG0029A OXOIAG0030A OXOIAN0010C OXOIAN0025A OXOIAN0035A OXOIBR0055B OXOIHP0016A OXOIHP0017A OXOIHP0018A OXOIHP0020A OXOIHP0026A OXOIHP0053A OXOIAG0020C OXOICD0025A OXOIAN0005C OXOIAN0020C OXOIAG0031A OXOIAG0060C OXOICD0020C
Zubehör für anaerobe Systeme, Oxoid
Anaerobe Systeme
Wenn ein AnaeroGen-Beutel in ein versiegeltes Gefäß gegeben wird, wird der atmosphärische Sauerstoff im Gefäß schnell absorbiert, wobei gleichzeitig Kohlendioxid entsteht. Diese neuartige Methode unterscheidet sich von anderen häufig verwendeten Verfahren dadurch, dass die Reaktion ohne Wasserstoffentwicklung abläuft und daher kein Katalysator erforderlich ist. Darüber hinaus wird kein Wasser benötigt, um die Reaktion zu aktivieren. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung reduziert der AnaeroGen-Beutel den Sauerstoffgehalt im Gefäß innerhalb von 30 Minuten auf unter 1%. Der resultierendeMore Product Information