Oxidase-Tupfer in Box
Lieferant: Avantor
VWR®
942152ZFEA 116 CHF
942152ZF
Oxidase-Tupfer in Box
Mikrobiologische Testsysteme Enzymatische Tests
Mit Reagenz getränkte Tupfer zum Nachweis und zur Verifizierung bakterieller Cytochromoxidase.
  • 2× 25 Tupfer
Bitte beachten *Das/Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904