Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex Mac Crossroad
Lieferant: Uvex
uvex mac crossroad
114-5912EA 131 CHF
114-5912 114-5910 114-5905 114-5916 114-5906 114-5917 114-5914 114-5915 114-5909 114-5907 114-5908
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex Mac Crossroad
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Mehrzweck-Sicherheitsschuhe aus flüssigkeitsbeständigem Vollnarbenleder und mit MACSOLE®-Gummisohle (beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, temperaturbeständig bis 300 °C).
  • Netzfutter
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte, hygienische Einlegesohle von CELL TECH – perforiert und stoßdämpfend
  • Zweikomponenten-Sohle aus Gummi mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit sowie selbstreinigendem Profil
  • Metallfreie, leichte Zehenschutzkappe (200 J)
  • Durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle
  • Überkappe aus Gummi, Fersen- und Seitenverstärkung
Für unebenes Gelände und feuchte Umgebungen geeignet.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, CI, HI, HRO, SRC