Digitaler Blockthermostat, mit Touchscreen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88870010 88870011 88870012
460-0309EA 880 CHF
460-0309 460-0310 460-0311
Digitaler Blockthermostat, mit Touchscreen
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Ausgelegt für eine präzise Temperaturstabilität und -homogenität. Die Geräte haben eine benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung mit Zeit- und Temperatur-Anzeige und verfügen über einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar. Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit undMore Product Information