Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Lieferant: Brand
2.29722 2.29721 2.29725 2.29738 2.29732 2.29733 2.29734 2.29735 2.29727 2.29723
BRND2.29722EA 185 CHF
BRND2.29722 BRND2.29721 BRND2.29725 BRND2.29738 BRND2.29732 BRND2.29733 BRND2.29734 BRND2.29735 BRND2.29727 BRND2.29723
Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Marken und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Inklusive LOT-Zertifikat
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet