VWR®, Halterung für Handschuhboxen
Lieferant: VWR Collection
113-8041EA 112 CHF
113-8041 113-8042 113-8043
VWR®, Halterung für Handschuhboxen
Halterungen für Handschuhspender und -boxen
Diese Halter bestehen aus robustem und durchsichtigem Acryl, so dass die Größen- und Materialangaben auf den Boxen genau abgelesen werden können.
  • Modelle für ein, zwei oder drei Handschuh-Boxen erhältlich
  • Jede Halterung ist mit einer Polyesterschaum-Einlage ausgestattet, die für einen sicheren Sitz der Boxen sorgt
Lieferumfang: Inklusive Montageset zur Befestigung an der Wand.