Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC und UHPLC-Säulen
Lieferant: Merck
53972-U 53933-U 53934-U 53938-U 53939-U 53946-U 53964-U 53967-U 53969-U 53970-U 53974-U 53975-U 53977-U 53979-U 53981-U 53520-U 53521-U 53523-U 50255-U 50256-U 50257-U 50258-U 50260-U 50261-U 50262-U 50264-U 50265-U 50268-U 50269-U 50270-U 50276-U 50278-U 50284-U 50286-U 50288-U 50289-U 50294-U 50295-U 50297-U 50298-U 51403-U 51404-U 51406-U 51408-U 51409-U 51418-U 51419-U 51421-U 51424-U 51428-U 51429-U 51430-U 51433-U
53972-UEA 912 CHF
53972-U 53933-U 53934-U 53938-U 53939-U 53946-U 53964-U 53967-U 53969-U 53970-U 53974-U 53975-U 53977-U 53979-U 53981-U 53520-U 53521-U 53523-U 50255-U 50256-U 50257-U 50258-U 50260-U 50261-U 50262-U 50264-U 50265-U 50268-U 50269-U 50270-U 50276-U 50278-U 50284-U 50286-U 50288-U 50289-U 50294-U 50295-U 50297-U 50298-U 51403-U 51404-U 51406-U 51408-U 51409-U 51418-U 51419-U 51421-U 51424-U 51428-U 51429-U 51430-U 51433-U
Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC und UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Express HILIC Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem Fused-Core®-Partikeldesign. Das Fused-Core-Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt.
Dieses Partikeldesign weist aufgrund der kürzeren Diffusionswege in der 0,6 µm dicken porösen Hülle eine sehr hohe Säuleneffizienz auf.
Die stationäre Phase aus reiner Silica von Ascentis Express HILIC bietet eine Säule, die für herkömmliche Normalphasentrennungen unter Verwendung unpolarer, vollständig organischer mobiler Phasen oder für wässrige Normalphasenchromatographie mit den typischen mobilen Umkehrphasenphasen für hydrophile interaktive Flüssigkeitschromatographie verwendet werden kann (HILIC) aus basischen, sauren oder neutralen Verbindungen.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.