Supelco® Ascentis® Express C8 HPLC und UHPLC Säulen
Lieferant: Merck
Ascentis®
50381-UEA 949 CHF
50381-U 51661-U 50364-U 51663-U 50385-U 50362-U 53511-U 54272-U 51654-U 53838-U 50378-U 51656-U 53836-U 53857-U 50399-U 51658-U 53834-U 51679-U 53832-U 53853-U 53852-U 50395-U 50372-U 50376-U 50391-U 51674-U 51672-U 53997-U 53983-U 53512-U 54260-U 53849-U 50367-U 53843-U 50382-U 50386-U 50363-U 53839-U 53837-U 53858-U 53509-U 51676-U 50377-U 51657-U 53831-U 50396-U 51673-U 50392-U 51652-U 50394-U 50373-U 50390-U 53795-U 50368-U 53848-U 50389-U 51664-U 53844-U
Supelco® Ascentis® Express C8 HPLC und UHPLC Säulen
Chromatographiesäulen
Die Ascentis® Express C8 Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem hocheffizienten Fused-Core®-Partikeldesign.
Das Fused-Core-Partikel bietet eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,6 µm dicken porösen Hülle und der äußerst gleichmäßigen Gesamtpartikelgröße eine sehr hohe Säuleneffizienz auf.
Die dicht gebundene, umfassend endcapped stationäre Dimethyloctylphase von Ascentis Express 5 μm C8 bietet eine stabile Umkehrphasenpackung, die für basische, saure oder neutrale Verbindungen verwendet werden kann.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.