Eintauchnährböden
Lieferant: LIOFILCHEM
500232
525262
53526
53562
53527
53530
53528
53531
50021
53546
525322
525292
525462
525392
LIOF500232EA
50.8
CHF
LIOF500232
LIOF525262
LIOF53526
LIOF53562
LIOF53527
LIOF53530
LIOF53528
LIOF53531
LIOF50021
LIOF53546
LIOF525322
LIOF525292
LIOF525462
LIOF525392
Eintauchnährböden
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Flexibler Kontaktobjektträger für mikrobiologisches Screening von Oberflächen.
- ISO 18593