Abklatschplatte, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
710-2507EA 295 CHF
710-2507
Abklatschplatte, Nunc™
Zellkulturschalen Petrischalen
Optisch transparentes PS. Abklatschschale mit aufgedrucktem Gitter für die Probenahme in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittelwissenschaft und der Pharmaindustrie.
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen
  • Geeignet für automatische Dispenser dank flacher Form und einheitlicher Höhe