Filterspitzen, Mµlti Low Retention
Lieferant: Sorenson Bioscience
35240 35260 35200 35210 35220
732-3253EA 221 CHF
732-3253 732-3254 732-3249 732-3250 732-3251
Filterspitzen, Mµlti Low Retention
Pipettenspitzen
Die Mμlti Low Retention-Filterspitzen bieten aufgrund ihrer "Bonded Polymer"-Technologie eine bis zu 10fach verringerte Bindung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Peptiden. Ideal für geringe Probenvolumina. Die Verwendung dieser Spitzen ist für alle Experimente zu empfehlen, bei denen kontaminationsfreies Pipettieren und die quantitative Rückgewinnung der Probe von essentieller Bedeutung sind.
  • Besonders glatte Oberfläche durch 'Bonded Polymer'-Technologie für minimale Probenverluste
  • Hydrophober, chemisch und biologisch inerter Filter für den Schutz vor Kontaminationen durch Aerosole
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen, humaner DNA, PCR-Inhibitoren, Pyrogenen und Metallrückständen
  • Filter fest in der Spitze fixiert
  • Absolute Chargenkonstanz durch Präzisionsfertigung mit minimalen Fehlertoleranzen unter Reinraumbedingungen
  • γ-sterilisiert und autoklavierbar
Bitte beachten * Nicht für Eppendorf 2,5-μl-Pipetten geeignet