Pipettenspitzen, MµltiFit™
Lieferant: Sorenson Bioscience
10080 17010 10200
SORE10080EA 522 CHF
SORE10080 SORE17010 SORE10200
Pipettenspitzen, MµltiFit™
Pipettenspitzen
Virgin PP, autoclavable
  • Positionierungsringe für optimalen Halt an der Pipette
  • Universell verwendbar: Spitzen kompatibel mit allen gängigen Pipettentypen
  • Für die Verwendung mit Mehrkanal-Pipetten geeignet
  • Glatte Innenoberfläche für maximale Pipettiergenauigkeit und Reproduzierbarkeit auch bei kleineren Probenvolumina
  • Strikte Qualitätskontrolle garantiert Abwesenheit von RNasen, DNasen, PCR-Inhibitoren und humaner DNA
Hochwertige Standardspitzen für den alltäglichen Gebrauch. Hohe Volumengenauigkeit und Passfähigkeit bei nahezu allen gängigenMore Product Information