Kombinierter High-Speed-Platten-/Mikroröhrchenschüttler/Vortex-Mixer, MPS-1
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
MPS-1 MPS-1K
444-0961EA 2000 CHF
444-0961 444-0962
Kombinierter High-Speed-Platten-/Mikroröhrchenschüttler/Vortex-Mixer, MPS-1
Schüttler Vortex-Schüttler
Die MPS-1 ist ein kompakter, universeller Schüttler und Einzelröhrchen-Vortex-Mixer zum Vortexen von Röhrchen von 0,2 ml bis 50 ml oder von Mikrotiterplatten und PCR-Platten mit Rand, Halbrand oder ohne Rand, einschließlich Deep-Well-Platten. Dieser kombinierte High-Speed Schüttler/Vortex-Mixer verfügt über einen Impulsmodus für eine effizientere Durchmischung (aufgrund der sich ständig ändernden Geschwindigkeit). Das Gerät ist ideal für Anwendungen in klinischen/Healthcare-, Pharma-, Ausbildungs-, Forschungs- und Industrielabors.
  • 2-zeilige LCD-Anzeige zeigt Soll- und