Nährstoffpad-Sets, NKS e.motion
Lieferant: Sartorius
14055-50-RDN 14080-50-RDN 14092-50-RDN 14058-50-RDN 14058-50-RKN 14055-47-RDN 14062-47-RDN 14092-47-RDN 14051-47-RDN 14075-47-RDN 14091-47-RDN 14084-47-RDN 14087-47-RDN 14087-50-RDN 14076-50-RDN 14094-50-RDN 14096-47-RDN 14096-50-RDN 14091-50-RDN 14051-50-RDN 14053-50-RDN 14058-47-RDN 14062-50-RDN 14075-50-RDN 14076-47-RDN 14080-47-RDN 14056-47-RDN
SART14055-50-RDNEA 423 CHF
SART14055-50-RDN SART14080-50-RDN SART14092-50-RDN SART14058-50-RDN SART14058-50-RKN SART14055-47-RDN SART14062-47-RDN SART14092-47-RDN SART14051-47-RDN SART14075-47-RDN SART14091-47-RDN SART14084-47-RDN SART14087-47-RDN SART14087-50-RDN SART14076-50-RDN SART14094-50-RDN SART14096-47-RDN SART14096-50-RDN SART14091-50-RDN SART14051-50-RDN SART14053-50-RDN SART14058-47-RDN SART14062-50-RDN SART14075-50-RDN SART14076-47-RDN SART14080-47-RDN SART14056-47-RDN
Nährstoffpad-Sets, NKS e.motion
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nährstoffpad-Sets für die Kolonienzählung mit der Membranfiltermethode, speziell entwickelt für den Microsart e.motion-Spender. Diese Nährpads enthalten dehydrierte Kulturmedien, die in vorsterilisierte Petrischalen eingelegt werden. Diese Alternative zu Agarmedien hat eine lange Haltbarkeit von 24 Monaten bei Raumtemperatur.
  • Wirtschaftliche, zeitsparende mikrobiologische Kontrolle
  • Hohe Qualität und reproduzierbare Ergebnisse für bis zu 24 Monate
  • Konform mit internationalen Normen und Referenzen
  • Einfache Handhabung
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable