Garderoben für Kittel und Labormäntel
Lieferant: Palbam
GR32CMP-S GR40CMP-S GR08CMP-S-C GR16CMP-S-C GR24CMP-S-C GR40CMP-1750MM GR08CMP-1750MM GR32CMP-1750MM GR16CMP-S GR08CMP-S GR24CMP-S
PALBGR32CMP-SEA 3530 CHF
PALBGR32CMP-S PALBGR40CMP-S 132-0985 132-0986 132-0987 132-1086 PALBGR08CMP-1750MM PALBGR32CMP-1750MM 132-1085 PALBGR08CMP-S PALBGR24CMP-S
Garderoben für Kittel und Labormäntel
Möbel Kleiderständer
Diese kürzeren Garderoben eignen sich zum Aufhängen von Labormänteln und Kitteln.
  • Das Garderobendesign hält jeden Kleiderbügel im gleichen Winkel und Abstand, wodurch ein einheitliches und ordentliches Erscheinungsbild entsteht und eine ausreichende Laminarströmung möglich ist
  • Optionale Spiegel (separat erhältlich) können an die Seitenteile angeschlossen werden, wodurch sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität verbessert werden
  • Jede Garderobe wird mit Kleiderbügeln, Zahlenetiketten und Nivellierfüßen mit integrierten Abdeckungen geliefert
  • Kleiderbügel: Nicht verformbar dank der Dicke des Materials
  • Geliefert mit Nivellierfüßen oder Rollen für Reinräume
Edelstahl 304L, elektrolytisch poliert.
Lieferumfang: Versand erfolgt unmontiert, flach verpackt für einfache und schnelle Montage; Montage-Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.