Polyvinylalkohol 18-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41355.1000 1.41355.9029
1.41355.1000EA 862 CHF
1.41355.1000 1.41355.9029
Polyvinylalkohol 18-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable