ortho-Phosphorsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: Phosphoric acid
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 83.7 CHF
4.80939.1000 4.80939.9950
ortho-Phosphorsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: 21
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344