Netzgeräte, peqPOWER
Lieferant: Avantor
Peqlab peqPOWER
PEQL55-E300-230VEA 0 CHF
PEQL55-E300-230V PEQL55-E250-230V
Netzgeräte, peqPOWER
Elektrophorese-Netzgeräte
peqPOWER Netzteile sind als praktische Geräte für den Laboreinsatz konzipiert, die robust in der Stromversorgung sind. Sie sind kompakt, leicht und stapelbar, mikroprozessorgesteuert und einfach zu bedienen.
  • Konstante Spannung, konstante Stromstärke und bei E250 zusätzlich konstante Leistung
  • Einfache Programmierung von bis zu 10 Programmen (E250)
  • 2 bzw. 4 farbcodierte Anschluss-Steckerpaare zum parallelen Betrieb von mehreren Apparaturen
  • Großes LCD-Display für das komfortable Ablesen der Parameter (E250, E300) und ausklappbare Füße
  • Platzsparend durch kompaktes, stapelbares Design
peqPOWER Netzteile erlauben den Betrieb mit konstanter Spannung, Stromstärke oder Leistung mit automatischem 'Cross-Over'. Das E250 hat zudem einen Speicher für bis zu 10 Programme, um eine schnelle, spezifische und einfache Parameterauswahl treffen zu können. Alle Modelle sind gegen Kurzschlüsse oder Spannungsspitzen geschützt und setzen nach Stromausfällen automatisch den Betrieb fort – für einen kontinuierlichen, sorgenfreien und sicheren Betrieb.