Peqlab, Netzgeräte
Lieferant: Avantor
Peqlab
PEQL55-EV261EA 0 CHF
PEQL55-EV261
Peqlab, Netzgeräte
Elektrophorese-Netzgeräte
Eine vollständige Modellreihe von Netzgeräten für Elektrophoreseanwendungen wie DNA-Sequenzierung, isoelektrische Fokussierung mit Flachbett, horizontale und vertikale Gelelektrophorese, Elektroelution, Western Blotting und halbtrockene Blotting-Verfahren.
  • "Soft Touch" Folientastatur und großes, leicht ablesbares LCD-Display
  • Manuelle Programmierung: Zuletzt verwendete Parameter werden automatisch gespeichert
  • Methodenprogrammierung: 9 Programme à 9 Schritte
  • Betriebsart: Konstante Spannung, Stromstärke und Leistung
  • Läufe nach Zeit oder Voltstundenintegration