Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Labofix
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
13356770.EA 16.2 CHF
13356770. 00556760.
Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Labofix
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Q Path Labofix ist ein Zytologie-Fixiermittelspray zum Fixieren und Bewahren der zellulären Elemente aus gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Abstrichen nach dem Ausstreichen auf einem Objektträger aus Glas.
  • Easy and quick use
Das Prinzip basiert auf einer Dehydrierungsreaktion gefolgt vom Schutz der Zellelemente.
Einfache und schnelle Verwendung: Zweimal über den Ausstrich sprühen und 3 Minuten lang trocknen lassen, dann können die Proben ins Labor gebracht und eingefärbt werden
Sofortige Wirkung.
Zertifizierungen: IVD reagent