Behälter, Securitainer®
Lieferant: COVERA
49X75/01 C49/01 49X58/01 26X51/01 49X85/01 62X90/01 C26/01 C62/01 35X82/01 35X52/01 C109/01 62X113/01 109X100/01
COVE49X75/01EA 330 CHF
COVE49X75/01 COVEC49/01 COVE49X58/01 COVE26X51/01 COVE49X85/01 COVE62X90/01 COVEC26/01 COVEC62/01 COVE35X82/01 COVE35X52/01 COVEC109/01 COVE62X113/01 COVE109X100/01
Behälter, Securitainer®
Probenbehälter Universalbehälter
Der SECURITAINER® aus weißem PP ist ein effektiver Sicherheitsbehälter. Er dient hauptsächlich zwei Verwendungszwecken: als Transportbehälter für einzelne Glasvials und als Verpackung für Materialien und Substanzen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.
  • Die Originalitätssicherung garantiert, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde - für eine höhere Sicherheit des Produkts
  • Der Verschluss verhindert die Manipulation von Vials, Etiketten und derer Inhalte
  • Die starke, aber leichte Konstruktion schützt die Inhalte effektiv
  • Einfache Handhabung
  • Deckel sind separat zu bestellen