VWR®, Elektronischer 1-Kanal-Timer mit drei Alarmen und Kalibrierzertifikat
Lieferant: VWR
VWR®
609-0207EA 89 CHF
609-0207
VWR®, Elektronischer 1-Kanal-Timer mit drei Alarmen und Kalibrierzertifikat
Timer Timer, digital
Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
  • Timerbereich: 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Zählrichtung: auf/ab
  • Vibration, Beleuchtung und lauter Buzzeralarm können gleichzeitig ausgelöst werden und unabhängig voneinander ausgeschaltet werden
  • Uhrzeitfunktion
This timer lays flat on a bench, use the flip-open stand for a vertical view, or carry on a lab coat with the pocket clip. Timer features a Certificate of Calibration and individual serial number.
Displayabmessungen: 35×20 mm
Auflösung: 0,01
Zertifizierungen: Geprüft und kalibriert im exklusiven und dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA Labor von H-B (Cert. #2448.01) an Geräten, deren Kalibrierung auf NIST zurückverfolgbar ist. CE-Kennzeichnung und RoHS-konform.
Bestellinformation: Benötigt zwei AAA Batterien (inbegriffen).