PCR-Platten, 384-well
Lieferant: Avantor
732-3237EA 459 CHF
732-3237
PCR-Platten, 384-well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, autoklavierbar. Diese qualitativ hochwertigen 384-well PCR Platten sind verwendbar für "High Throughput PCR Anwendungen, und sind so konzipiert, dass sie mit Roboter-Plattformen und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel sind.
  • Kompatibel mit den meisten 384-well Thermal Cycler Systemen und Robotern (farblose Platten)
  • 40 μl maximale Kapazität der Wells und 25 μl Arbeitsvolumen
  • Abgeschnittene Ecken rechts oben zur einfachen Positionierung
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit unter strengen Kontroll-Richtlinien
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA