PCR Platten, 96-well, halbhohe Rahmen (Semi-skirted)
Lieferant: VWR Peqlab
732-3201EA 160 CHF
732-3201 732-3227
PCR Platten, 96-well, halbhohe Rahmen (Semi-skirted)
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Kompatibel mit allen gängigen Thermocyclern.
  • Größere Stabilität als rahmenlose Platten, bieten Platz für barcodierung
  • Segmentierung erlaubt das Teilen der Platte in 24 und 48 Well Abschnitte
  • Ultradünn für eine effektive Wärmeübertragung und minimale Kondensation
  • Abgeschnittene Ecke zur einfacheren Orientierung
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA