PCR-Platten, 96-well, "Low profile"
Lieferant: VWR Peqlab
732-3221EA 193 CHF
732-3221 732-3220
PCR-Platten, 96-well, "Low profile"
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, ohne Rand. ""Low Profile" Design mit signifikant reduziertem Totovolumen zwischen Verschlussfolie und Probe, die Gefahr von Probenkondensation wird vermindert und eine verbesserte Reaktions- Reproduzierbarkeit ermöglicht."
  • Zweckmäßiges Design mit überstehenden Rändern für einen optimalen Griff
  • Alphanumerische Beschriftung zur leichten Probenidentifikation
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Weiße Platten sind ideal zur Verwendung in der Real-Time PCR
  • Kompatibel mit vielen Thermocyclern
  • Abgeschnittene Ecke (H12) zur eindeutigen Positionierung
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)