96-Well-PCR-Platten, ohne Rand
Lieferant: VWR Peqlab
732-3214EA 193 CHF
732-3214 732-2879
96-Well-PCR-Platten, ohne Rand
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, ohne Rand. Standard 96-Well-PCR Platten, passend für alle Thermocycler mit 0,2 ml Blöcken.
  • Zweckmäßiges Design mit überstehenden Rändern für einen optimalen Griff
  • Abgeschrägte Ecke (H1)
  • Verschließbar mit Thermo-Mats™, Adhäsionsfilmen und Folien, Heißverschlussfolien sowie Verschlussstreifen mit flachen und gewölbten Kappen
  • Weiße Platten für die 'Real Time PCR'
  • Frei von DNase, RNase und humaner DNA