Peqlab, PCR-Röhrchen
Lieferant: VWR Peqlab
732-3206EA 88.5 CHF
732-3206 732-3207 732-3215 732-3216
Peqlab, PCR-Röhrchen
Röhrchen PCR-Gefäße
Diese PCR-Röhrchen mit Kappen bestehen aus PP-Harz und sind so konzipiert, dass sie zu den gängigsten Marken von Thermocyclern passen.
  • Ultradünnwandiges Design für schnellen Wärmetransfer
  • Zertifiziert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Hergestellt aus Polypropylen unter strengen Qualitätskontrollrichtlinien
Erhältlich mit gewölbten oder flachen Kappen.