Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 37-501
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
37-501/6.5 37-501/7.5 37-501/8.5 37-501/9.5 37-501/10.5
ANSE37-501/6.5EA 73.2 CHF
ANSE37-501/6.5 ANSE37-501/7.5 ANSE37-501/8.5 ANSE37-501/9.5 ANSE37-501/10.5
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 37-501
Handschuhe
Diese Nitril-Handschuhe mit einem Futter aus Baumwollvelour bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und Chemikalien auf Ölbasis.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Flexibel und komfortabel für ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit
  • Offene Stulpen sorgen für gute Belüftung und Kühlung der Hände
Ideal für den Einsatz beim Umgang mit Agrochemikalien, Fleisch, Obst und Gemüse. Auch geeignet für die Chemikalienverarbeitung und -vorbereitung, Entfetten, Wartungsarbeiten, Metallherstellung, Betanken und Verpackung.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3101X); Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt