Kanister, Enghals, HDPE UN-X Zulassungen
Lieferant: RIXIUS
6-0300-200-61 6030005051WC 6030010051WC
RIXI6-0300-200-61EA 3040 CHF
RIXI6-0300-200-61 RIXI6030005051WC RIXI6030010051WC
Kanister, Enghals, HDPE UN-X Zulassungen
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +110 °C
  • UN-Kanister mit X-Zulassung
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labors. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten
New Product
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable